Learn More
Hamilton™ 23s gauge, Metal Hub Needle, custom length (0.375 to 12 in), point style 5 or AS, 6/PK
Metal hub (nickel plated brass) needles can be used with TLL syringes and LT or TLL connectors. The needles are 304 stainless steel. Standard needle length is 2 in. / 51 mm. Metal hub (N) needles are available in convenient six packs. Custom needle lengths and point styles are available. These needles are available from 10 - 33 gauge.
Marca:  Hamilton™ 7751-20
Código de producto. 12396379
  • 393.00€ / pezzi 6
Explore más ofertas especiales
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
Specification Sheet
Gauge23s gauge
Point Style5 or AS
Needle LengthCustom Needle Length
AutoclavableYes
Sales Quantity6 needles per pack
HubMetal (N)
Especificaciones
Especificaciones
23s G
Metal Hub Needles
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales