Learn More
BRAND™ 24-well Insert 2in1, PC-Membrane
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.4 μm
8 μm
N. per confezione:
4 x 12
48 x 1
Dimensione della confezione:
pezzi 48
Descrizione
- Use Inserts in a hanging or standing position
- For 24-well plates or culture dishes
- Achieve uniform and controlled cell growth due to surface treatment, without coatings
Specifica
Specifica
| Descrizione | 24-well Insert 2in1, PC-Membrane 0.4 μm, Multipack |
| Materiale | Polycarbonate |
| Dimensione del poro | 0.4 μm |
| N. per confezione | 4 x 12 |
| Sterilità | Sterile |
| No. of Wells | 24 |