Learn More
Fisherbrand™ Tappo a vite in PP da 24 mm, bianco, filettatura 24-400
I tappi in polipropilene sono chimicamente inerti e adatti per la maggior parte delle applicazioni di cromatografia.
Marca: Fisherbrand™ 24 08 0403
11.29 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24362" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- 24mm PP Screw Cap
- White
Specifica
White | |
Polypropylene | |
Center Hole Screw Cap |
24 mm | |
100 | |
ND24 |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Chromatography and Chemicals Promotion
Explore our new promotion and get up to 70% off some of our most popular products.Codice sconto: 24127Scade: 2025-05-31
nuova offerta Save Up to 70%