Learn More
Fisherbrand™ Tappo a vite in PP da 24 mm, bianco, filettatura 24-400
I tappi in polipropilene sono chimicamente inerti e adatti per la maggior parte delle applicazioni di cromatografia.
Marca:  Fisherbrand™ 24 08 0592
11.77 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24362" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10759644
  • 17.73€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Tappo a vite in PP da 24 mm
  • Bianco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Bianco
Polipropilene
A vite
24 mm
100
ND24
SDS
Documenti Certificati
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Tappo a vite in PP da 24 mm, bianco, filettatura 24-400 > closed top,white