Learn More
Fisherbrand™ Sigillo a vite in PP da 24 mm, saldato, bianco, filettatura 24-400, setto assemblato
I setti e i tappi preassemblati sono pratici e riducono al minimo la contaminazione dovuta alla manipolazione.
Marca: Fisherbrand™ 24 04 0841
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Sigilli combinati pronti per l'uso
- Nessuna perdita di tempo, né complicati assemblaggi
- Nessuna contaminazione del rivestimento interno da sudorazione/grasso come avviene normalmente con l'assemblaggio manuale
- Tappi bianchi 24-400
Specifica
Tappo chiuso | |
Beige, Naturale, Bianco | |
Polipropilene | |
100 | |
A vite |
Silicone, PTFE | |
24 mm | |
Conservazione | |
3.2 mm |