Learn More
Fisherbrand™ Sigillo a vite in PP da 24 mm, saldato, bianco, filettatura 24-400, setto assemblato
I setti e i tappi preassemblati sono pratici e riducono al minimo la contaminazione dovuta alla manipolazione.
Marca:  Fisherbrand™ 24 04 0841
583.96 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21972" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11778266
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Sigilli combinati pronti per l'uso
  • Nessuna perdita di tempo, né complicati assemblaggi
  • Nessuna contaminazione del rivestimento interno da sudorazione/grasso come avviene normalmente con l'assemblaggio manuale
  • Tappi bianchi 24-400
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Tappo chiuso
Beige, Naturale, Bianco
Polipropilene
100
A vite
Silicone, PTFE
24 mm
Conservazione
3.2 mm