Learn More
Fisherbrand™ Sigillo a vite in PP da 24 mm, bianco, foro centrale, filettatura 24-400, setto assemblato
44.29 EUR valido fino al 2024-10-31
Usa il codice promo "21692" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Nessuna perdita di tempo, né complicati assemblaggi
- Nessuna contaminazione del rivestimento interno da sudorazione/grasso come avviene normalmente con l'assemblaggio manuale
- Setti disponibili in una grande varietà di materiali per quasi tutte le applicazioni
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Silicone, PTFE | |
24 mm | |
Conservazione | |
3.2 mm | |
24 mm |
Beige, Bianco | |
Polipropilene | |
100 | |
Screw Cap | |
24-400 Screw Thread Vials |