Learn More
Fisherbrand™ Sigillo a vite in PP da 24 mm, bianco, foro centrale, filettatura 24-400, setto assemblato
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Beige, Bianco
Gray, Red, White
Material (Liner):
PTFE/Butyl
Silicone, PTFE
Spessore (sistema metrico):
2.5 mm
3.2 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Specifica
Specifica
| Material (Liner) | PTFE/Butyl |
| Colore | Gray, Red, White |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 24 mm |
| Materiale | Polypropylene |
| Da utilizzare con (applicazione) | Storage |
| Quantità | 100 |
| Spessore (sistema metrico) | 2.5 mm |
| Tipo | Screw Cap |