Learn More
Fisherbrand™ Sigillo a vite in PP da 24 mm, bianco, parte superiore chiusa, filettatura 24-400, setto assemblato
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Black, White
Grigio, Rosso, Bianco
Naturale, Bianco, White
Silver, White
Material (Liner):
Butile, PTFE
PTFE/EPDM
Silicone/Aluminum
Silicone/PTFE
Spessore (sistema metrico):
2 mm
2.5 mm
3 mm
3.2 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Specifica
Specifica
| Material (Liner) | Silicone/Aluminum |
| Colore | Silver, White |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 24 mm |
| Materiale | Polypropylene |
| Da utilizzare con (applicazione) | Storage |
| Quantità | 100 |
| Spessore (sistema metrico) | 3 mm |
| Tipo | Screw Cap |