missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Penfluridol, Mikromol™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
Descrizione
Penfluridol
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Penfluridol |
| CAS | 26864-56-2 |
| Nomi componenti o analita | Penfluridol |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C28 H27 Cl F5 N O |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | Penfluridol, 1-[4,4-Bis(4-fluorophenyl)butyl]-4-[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-piperidinol, 1-[4,4-bis(p-fluorophenyl)butyl]-4-(4-chloro-α,α,α-trifluoro-m-tolyl)-4-piperidinol, 1-(4,4-bis(4-fluorophenyl)butyl)-4-hydroxy-4-(3-trifluoromethyl-4-chlorophenyl)piperidine, R-16341 |
| InChI Formula | InChI=1S/C28H27ClF5NO/c29-26-12-7-21(18-25(26)28(32,33)34)27(36)13-16-35(17-14-27)15-1-2-24(19-3-8-22(30)9-4-19)20-5-10-23(31)11-6-20/h3-12,18,24,36H,1-2,13-17H2 |
| SMILES | OC1(CCN(CCCC(c2ccc(F)cc2)c3ccc(F)cc3)CC1)c4ccc(Cl)c(c4)C(F)(F)F |
| IUPAC Name | 1-[4,4-bis(4-fluorophenyl)butyl]-4-[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]piperidin-4-ol |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto