Learn More
Roland Vetter Laborbedarf™ Nastro per marcatura da 25 mm
Click to view available options
Colore:
Blu
Rosso
Dimensione della confezione:
55m
Descrizione
- Resistant to water, oil and acid
- Temperature -20 to + 121°C
- For autoclave, freezer, refrigerator and oven
- Marking with a ballpoint pen, pencil and felt-tip pen
Specifica
Specifica
| Colore | Blu |
| Formato | Rotolo |
| Product Type | Marking Tape |
| Dimensioni (sistema metrico) | 25 mm |