Learn More
Hamilton™ 26s gauge, Hubless Needle, custom length (0.375 to 12 in), point style 2, 3, or 4, 6/PK
This category of needles comes without a hub so they cannot be connected to a Hamilton syringe. The point style and length of the tubing can be specified at the time of order.
Marca:  Hamilton™ 22039-01
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 12341828
  • 117.00€ / pezzi 6
Spedizione stimata: 02-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Specification Sheet
Gauge26s gauge
Point Style2, 3, or 4
Needle LengthCustom Needle Length
AutoclavableYes
Sales Quantity6 needles per pack
HubNo Hub
Specifica
Specifica
Hubless Needles