Learn More
Code Corporation™ 2700 Inductive Charging Station
Keep your CR2700 charged with this inductive charging station.
449.00€
Specifica
Altezza (sistema metrico) | 50.80 mm |
---|---|
Altezza (sistema imperiale) | 2 in. |
Larghezza (sistema metrico) | 228.60 mm |
Larghezza (sistema imperiale) | 9 in. |
Profondità (sistema metrico) | 203.20 mm |
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17934772
|
Code Corporation™
176689 |
2700 Inductive Charging Station |
449.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
17924772
|
Code Corporation™
176691 |
2700 Inductive Charging Station with USB Cable |
449.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Keep your CR2700 charged with this inductive charging station.
- Inductive charging eliminates exposed metal and related contact failure caused by chemical wipe-downs.
Specifica
50.80 mm | |
228.60 mm | |
203.20 mm | |
Asset Tracking, General Identification Healthcare, Laboratory, Manufacturing, Pharmaceutical | |
Charging Station | |
None Included | |
No Display Included |
2 in. | |
9 in. | |
8 in. | |
1 Ea. | |
None | |
USB or RS-232 |