Learn More
3M™ 2840 Series Polycarbonate Lens Safety Glasses
Marca: 3M™ 7000032459
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Specifica
EN 166:2001 | |
Clear | |
Construction, pharmaceuticals | |
20/Pk. | |
Polycarbonate |
Anti-fog, Scratch-resistant | |
Safety glasses; Safety Spectacles | |
Silver | |
Adjustable length |