Learn More
Econix™ Bio-bin™ da 2 l in carta per rifiuti clinici a rischio biologico
Use Econix™ Bio-bins™ The Bio-bin™ is a Paper based Non-sharps Container used to dispose of single use implements, tips, petri dishes, pads and other lab waste (excluding needles and blades) and reduce over filling issues for your non-sharp clinical waste. The Bio-bin has a built-in temporary seal, absorbent mat and is waterproof.
105.00€ - 286.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | UN3291 |
---|---|
Tipo di chiusura | Temporary and Permanent |
Colore | Tiger Stripe |
Da utilizzare con (applicazione) | Offensive Clinical Waste |
Materiale | Cardboard |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12993665
|
Econix™
BEXBB1TS |
1 L |
179.00€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
12983655
|
Econix™
BEXBB2TS |
2 L |
198.00€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
12923675
|
Econix™
BEXBB5TS |
5 L |
286.00€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
12923665
|
Econix™
BEXBBPIP6TS |
6 L |
142.00€
pezzi 40 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
12953675
|
Econix™
BEXBB30TS |
30 L |
105.00€
pezzi 10 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- 96% paper based non-plastic single-use non-sharps waste container
- Comes fold-flat for easy storage
- Rigid, leakproof construction
- Leakproof, built-in lid
- Built-in absorbent Mat
- UN 3291 approved
Specifica
UN3291 | |
Tiger Stripe | |
Cardboard |
Temporary and Permanent | |
Offensive Clinical Waste | |
Non-Sharps Waste Container |