Learn More
2xYT Broth (Powder/Molecular Genetics), Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantità:
10,000 g
100 g
2000 g
500 g
Tipo di imballaggio:
Poly Bottle
Poly Pail
Dimensione della confezione:
100g
10kg
2kg
500g
Descrizione
Formulation Usage: 31.0g/L
Specifica
Specifica
| Content And Storage | <4°C |
| Additivo | 2xyt Broth |
| Forma | Powder |
| Formulazione | 31g/L |
| Da utilizzare con (applicazione) | Molecular Genetics |
| Tipo di imballaggio | Poly Bottle |
| Quantità | 100 g |