Learn More
3-(1,1,1-Tributylstannyl)pyridine, 90%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10437052
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Identificatori chimici
CAS 59020-10-9
Formula molecolare C17H31NSn
Molecular Weight (g/mol) 368.152
Numero MDL MFCD00052054
InChI Key CFQJBWKKHCMCGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-tributylstannyl pyridine, 3-1,1,1-tributylstannyl pyridine, 3-pyridyltri-n-butyltin, pyridine, 3-tributylstannyl, 3-tri-n-butylstannyl pyridine, 3-pyridyltributylstannane, 3-tributylstannylpyridine, 3-tris but-1-ylstannyl pyridine, 3-tributylstannanyl-pyridine, 3-pyridyltributyltin
PubChem CID 3483848
IUPAC Name tributyl(pyridin-3-yl)stannane
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CN=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(1, 1, 1-Tributylstannyl)pyridine
CAS min. % 90.0
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 368.15
Percent Purity 90%