Learn More
3-(1,3-Dioxolan-2-yl)thiophene-2-sulfonyl chloride, ≥97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 3-(1, 3-Dioxolan-2-yl)thiophene-2-sulfonyl chloride |
CAS min. % | 97.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 250 mg |
Peso formulazione | 254.71 |
Percent Purity | 97% |