Learn More
3-(1,3-Dioxolan-2-yl)thiophene-2-sulfonyl chloride, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10061574
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Identificatori chimici
CAS 103011-38-7
Formula molecolare C7H7ClO4S2
Molecular Weight (g/mol) 254.70
Numero MDL MFCD08271969
InChI Key RRTOURREASJQSR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-1,3-dioxolan-2-yl thiophene-2-sulfonyl chloride, chloro 3-1,3-dioxolan-2-yl 2-thienyl sulfone, 3-1,3-dioxolan-2-yl-thiophene-2-sulfonyl chloride
PubChem CID 10538915
IUPAC Name 3-(1,3-dioxolan-2-yl)thiophene-2-sulfonyl chloride
SMILES ClS(=O)(=O)C1=C(C=CS1)C1OCCO1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(1, 3-Dioxolan-2-yl)thiophene-2-sulfonyl chloride
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 254.71
Percent Purity 97%