Learn More
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzaldehyde, 90%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | 3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzaldehyde |
CAS min. % | 89.5 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 90% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 1 g |
Sinonimo | 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzaldehyde, 3-1-methylpyrazol-3-yl benzaldehyde, benzaldehyde,3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl, benzaldehyde, 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl, 3-3-formylphenyl-1-methyl-1h-pyrazole |
Peso formulazione | 186.21 |
Percent Purity | 90% |