Learn More
3-(1H-Imidazol-1-ylmethyl)benzaldehyde, ≥97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 3-(1H-imidazol-1-ylmethyl)benzaldehyde |
CAS min. % | 96.5 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber glass bottle |
Quantità | 250 mg |
Sinonimo | 3-1h-imidazol-1-ylmethyl benzaldehyde, benzaldehyde,3-1h-imidazol-1-ylmethyl, 3-imidazol-1-ylmethyl benzaldehyde, 3-1h-imidazol-1-yl methyl benzaldehyde, benzaldehyde, 3-1h-imidazol-1-ylmethyl, acmc-1c5ro, 3-imidazolylmethyl benzaldehyde |
Peso formulazione | 186.21 |
Percent Purity | 97% |