Learn More
3-(2-Furyl)benzaldehyde, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10051334
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Identificatori chimici
CAS 85553-52-2
Formula molecolare C11H8O2
Molecular Weight (g/mol) 172.18
Numero MDL MFCD03990461
InChI Key BTAANNDAXIYWAN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-2-furyl benzaldehyde, 3-furan-2-yl benzaldehyde, 3-furyl phenyl ketone, benzaldehyde, 3-2-furanyl, ketone, 3-furyl phenyl, 3-furan-2-yl-benzaldehyde, 3-furanylphenylmethanone, 3-furfanylphenylmethanone, 2-3-formylphenyl furan, 3-2-furanyl benzaidehyde
PubChem CID 201640
IUPAC Name 3-(furan-2-yl)benzaldehyde
SMILES O=CC1=CC=CC(=C1)C1=CC=CO1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(2-Furyl)benzaldehyde
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 10 g
Peso formulazione 172.18
Percent Purity 97%