Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Class A Volumetric Flask with Flanged Rim
Codice prodotto. 12693566 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Limite di errore:
±0,04 ml
±0,10 ml
±0.06 mL
±0.15 mL
±0.25 mL
±0.4 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 12693566
Marca: BRAND™ 37046
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Manufactured from Borosilicate Glass and complies with DIN EN ISO 1042 standards.BRAND™ Blaubrand™ Class A Volumetric Flask with Flanged Rim prevents slippage when suspended by a clamp. Batch number and individual certificate included. DakkS calibration certificate available upon request.
  • Manufactured from Borosilicate Glass.
  • Beaded rim prevents slippage when suspended by a clamp.
  • Complies with DIN EN ISO 1042 standards.
  • Calibrated to contain (TC, In.)
  • Batch number and individual certificate included.
  • Dakks calibration certificate available upon request.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Calibrazione Calibrata per riempimento
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 1042, DakkS calibration certificate available upon request.
Colore Trasparente
Capacità (sistema metrico) 20 mL
Materiale Borosilicate Glass
Limite di errore ±0,04 ml
N. per custodia 2 pezzi
Tolleranza ±0.04 mL
Classe A