Learn More
Thermo Scientific Chemicals 3,3'-Diaminobenzidine, 99%
Catalog Number 10080780
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
91-95-2
C12H14N4
214.27
MFCD00007725
HSTOKWSFWGCZMH-UHFFFAOYSA-N
3,3'-diaminobenzidine, 3,3',4,4'-tetraaminobiphenyl, 3,3'-diaminobenzidene, 3,3',4,4'-diphenyltetramine, 3,3',4,4'-tetraminobiphenyl, 3,3',4,4'-tetraaminodiphenyl, 1,1'-biphenyl-3,3',4,4'-tetramine, biphenyl-3,3',4,4'-tetrayltetraamine, unii-2rv4t6khqi, 4-3,4-diaminophenyl benzene-1,2-diamine
7071
4-(3,4-diaminophenyl)benzene-1,2-diamine
C1=CC(=C(C=C1C2=CC(=C(C=C2)N)N)N)N
91-95-2
C12H14N4
214.27
MFCD00007725
HSTOKWSFWGCZMH-UHFFFAOYSA-N
3,3'-diaminobenzidine, 3,3',4,4'-tetraaminobiphenyl, 3,3'-diaminobenzidene, 3,3',4,4'-diphenyltetramine, 3,3',4,4'-tetraminobiphenyl, 3,3',4,4'-tetraaminodiphenyl, 1,1'-biphenyl-3,3',4,4'-tetramine, biphenyl-3,3',4,4'-tetrayltetraamine, unii-2rv4t6khqi, 4-3,4-diaminophenyl benzene-1,2-diamine
7071
4-(3,4-diaminophenyl)benzene-1,2-diamine
C1=CC(=C(C=C1C2=CC(=C(C=C2)N)N)N)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 3, 3'-Diaminobenzidine
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 176.0°C to 180.0°C
Punto d'infiammabilità >200°C
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Glass bottle
Quantità 25 g
Beilstein 13, 340
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.55g/L in water (20°C); 25g/L in water (95°C).
Peso formulazione 214.27
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,3'-Diaminobenzidine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.