Learn More
3-(3-Methoxyphenyl)propionic acid, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15432212
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Identificatori chimici
CAS 10516-71-9
Formula molecolare C10H12O3
Molecular Weight (g/mol) 180.20
Numero MDL MFCD00014027
InChI Key BJJQJLOZWBZEGA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-3-methoxyphenyl propionic acid, 3-3-methoxyphenyl propanoic acid, 3-m-methoxyphenyl propionic acid, 3-methoxybenzenepropanoic acid, benzenepropanoic acid, 3-methoxy, 3-3-methoxy-phenyl-propionic acid, 3-methoxy-benzenepropanoic acid, 3-3-methoxyphenyl propanoate, m-methoxyhydrocinnamate, 3-methoxydihydrocinnamate
PubChem CID 66336
IUPAC Name 3-(3-methoxyphenyl)propanoic acid
SMILES COC1=CC=CC(CCC(O)=O)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(3-Methoxyphenyl)propionic acid
Punto di fusione 43.0°C to 46.5°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 180.21
Percent Purity 99%