Learn More
3,4,5-Trimethoxyphenol, 98.5+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11974751
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 642-71-7
Formula molecolare C9H12O4
Molecular Weight (g/mol) 184.19
Numero MDL MFCD00008389
InChI Key VTCDZPUMZAZMSB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo antiarol, phenol, 3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxy phenol, spectrum_000525, specplus_000623, spectrum3_001208, spectrum4_001487, spectrum5_000193, 3,4,5-trirnethoxyphenol, 3,4,5-trimethoxy-phenol
PubChem CID 69505
ChEBI CHEBI:2760
IUPAC Name 3,4,5-trimethoxyphenol
SMILES COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 4, 5-Trimethoxyphenol
Nota nome 98.5+%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 146.0°C to 149.0°C
Colore Brown to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare (CH3O)3C6H2OH
Quantità 100 g
Beilstein 06,1154
Peso formulazione 184.19
Percent Purity 98.5+%
Forma fisica Chunks and/or Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,4,5-Trimethoxyphenol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.