Learn More
3-(4-Bromophenoxy)-N,N-dimethylpropylamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10205794
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Identificatori chimici
CAS 76579-64-1
Formula molecolare C11H16BrNO
Molecular Weight (g/mol) 258.159
Numero MDL MFCD03718813
InChI Key CAPNMXRLKVMOOB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-4-bromophenoxy propyl dimethylamine, 3-4-bromophenoxy-n,n-dimethylpropylamine, 3-4-bromophenoxy-n,n-dimethylpropan-1-amine, 1-propanamine,3-4-bromophenoxy-n,n-dimethyl, 4-n,n-dimethylaminopropyloxy phenyl bromide, n,n-dimethyl-3-4-bromophenoxy-1-propanamine
PubChem CID 2183674
IUPAC Name 3-(4-bromophenoxy)-N,N-dimethylpropan-1-amine
SMILES CN(C)CCCOC1=CC=C(C=C1)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(4-Bromophenoxy)-N, N-dimethylpropylamine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 258.16
Percent Purity 97%