Learn More
3,4-Dichloroaniline, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11349539
250 g
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
500 g
2500 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95-76-1
Formula molecolare C6H5Cl2N
Molecular Weight (g/mol) 162.013
Numero MDL MFCD00007768
InChI Key SDYWXFYBZPNOFX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,4-dichlorobenzenamine, 3,4-dichloraniline, 3,4-dichloranilin, 4,5-dichloroaniline, benzenamine, 3,4-dichloro, 1-amino-3,4-dichlorobenzene, 3,4-dca, 3,4-dichlorophenylamine, aniline, 3,4-dichloro, m,p-dichloroaniline
PubChem CID 7257
ChEBI CHEBI:16767
IUPAC Name 3,4-dichloroaniline
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4-Dichloroaniline
Punto di fusione 70°C to 73°C
Punti di ebollizione 272°C
Punto d'infiammabilità 135°C (275°F)
Quantità 250 g
Numero UN UN3442
Beilstein 636837
Indice di Merck 14,3054
Peso formulazione 162.02
Percent Purity 98%
Titolo del prodotto
3,4-Dichloroaniline, 98%, Thermo Scientific Chemicals >