Learn More
3,4-Dichloroaniline, 98%
Codice prodotto. 10293990 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5g
Codice prodotto. 10293990
Marca: Thermo Scientific Acros 113110050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 95-76-1 | C6H5Cl2N | 162.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95-76-1
Numero MDL MFCD00007768
InChI Key SDYWXFYBZPNOFX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,4-dichlorobenzenamine, 3,4-dichloraniline, 3,4-dichloranilin, 4,5-dichloroaniline, benzenamine, 3,4-dichloro, 1-amino-3,4-dichlorobenzene, 3,4-dca, 3,4-dichlorophenylamine, aniline, 3,4-dichloro, m,p-dichloroaniline
PubChem CID 7257
ChEBI CHEBI:16767
IUPAC Name 3,4-dichloroaniline
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 4-Dichloroaniline
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 69.0°C to 73.0°C
Colore Beige to Brown
Punti di ebollizione 272.0°C
Punto d'infiammabilità 166°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C6H5Cl2N
Formula lineare Cl2C6H3NH2
Quantità 5 g
Beilstein 12, 626
Indice di Merck 15, 3063
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.06g/100mL in water. Other solubilities: soluble in most common organic solvents,very soluble in alcohol and ether,slightly soluble in benzene
Molecular Weight (g/mol) 162.02
Peso formulazione 162.02
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Mass or Chunks
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,4-Dichloroaniline
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.