Learn More
3,4-Difluorophenylzinc bromide, 0.5M in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15465365
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Dimensione della confezione:
50mL
Codice prodotto. 15465365
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H58478.AD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4-Difluorophenylzinc bromide
Nota nome Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 737797-28-3
Formula molecolare C6H3BrF2Zn
Numero MDL MFCD02260154
Quantità 50 mL
Numero UN UN3399
Sensibilità Air sensitive; May form a precipitate
Sinonimo bromo 3,4-difluorophenyl zinc, 3,4-difluorophenylzinc bromide, 0.5m solution in thf, 3,4-difluorophenylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 3,4-difluorophenylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
InChI Key RPYBEKIISMVWQQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=[C-]C=C(C(=C1)F)F.[Zn+]Br
IUPAC Name bromozinc(1+);1,2-difluorobenzene-5-ide
Molecular Weight (g/mol) 258.371
PubChem CID 24722621
Peso formulazione 258.37