Learn More
Thermo Scientific Chemicals 3,4-Dihydroxy-L-phenylalanine, 98+%
Descrizione
3,4-dihydroxy-L-phenylalanine (DOPA) is used as a cell adhesion molecule in serum-free cultures of anchorage-dependent mammalian cells. It is also used as an anticholinergic drug and used in the treatment of Parkinson's disease. It acts as an intermediate in the biosynthesis of other catecholamines (norepinephrine, epinephrine) and melanin. It acts as a precursor of dopamine product of tyrosine hydroxylase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 3,4-Dihydroxy-L-phenylalanine |
Punto di fusione | ∼295°C (decomposition) |
Beilstein | 2215169 |
Indice di Merck | 14,5464 |
Informazioni di solubilità | Slightly soluble in water,dilute hydrochloric acid and formic acid. Insoluble in ethanol. |
Quantità | 5 g |
Odore | Odorless |
Peso formulazione | 197.19 |
Sensibilità | Light sensitive |
Percent Purity | ≥98% |
Sicurezza e movimentazione
- 3,4-Dihydroxy-L-phenylalanine
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: 3,4-Dihydroxy-L-phenylalanine