Learn More
3,4-Dimethylphenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Materiale o nome chimico | 3, 4-Dimethylphenylmagnesium bromide |
CAS | 89980-68-7, 109-99-9 |
CAS min. % | 9.2, 86.2 |
CAS max % | 13.8, 90.8 |
Colore | Yellow to Brown |
Densità | 0.9100g/mL |
Punti di ebollizione | 65.0°C |
Punto d'infiammabilità | −17°C |
Imballaggio | AcroSeal™ Glass Bottle |
Formula molecolare | C8H9BrMg |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 3,4-Dimethylphenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- cancerogenicità Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
- EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.