Learn More
3,5,5-Trimethylhexanoic acid, 97%
Codice prodotto. 11318076
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Codice prodotto. 11318076
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L13360.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3302-10-1 | C9H18O2 | 158.24 g/mol
3,5,5-Trimethylhexanoic acid, is an important organic intermediate. It is also used as an an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3,5,5-Trimethylhexanoic acid, is an important organic intermediate. It is also used as an an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
Solubility
Miscible with the usual organic solvents.
Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from oxidizing agents. Stable under recommended storage conditions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3302-10-1
Formula molecolare C9H18O2
Molecular Weight (g/mol) 158.24
Numero MDL MFCD00020507
InChI Key OILUAKBAMVLXGF-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo hexanoic acid, 3,5,5-trimethyl, 3,5,5-trimethyl-hexanoic acid, 3,5,5-trimethylhexanoicacid, unii-aw943q219o, acmc-1assi, dsstox_cid_9254, 3,5-trimethylhexanoic acid, dsstox_rid_78735, dsstox_gsid_29254, 3,5,5 trimethylhexanoic acid
PubChem CID 90960
IUPAC Name 3,5,5-trimethylhexanoic acid
SMILES CC(CC(=O)O)CC(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5,5-Trimethylhexanoic acid
Punto di fusione -70°C
Densità 0.91
Punti di ebollizione 230°C to 232°C
Punto d'infiammabilità 125°C (257°F)
Odore Unpleasant
Indice di rifrazione 1.429
Quantità 100 mL
Beilstein 1749506
Informazioni di solubilità Miscible with the usual organic solvents.
Peso formulazione 158.24
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,5,5-Trimethylhexanoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 3,5,5-Trimethylhexanoic acid