Learn More
3,5-Di-tert-butylcatechol, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15421378
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, Pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, Pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store at room temperature with proper ventilation. Keep away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1020-31-1
Formula molecolare C14H22O2
Molecular Weight (g/mol) 222.328
Numero MDL MFCD00008819
InChI Key PJZLSMMERMMQBJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-di-tert-butylcatechol, 3,5-di-t-butylcatechol, 3,5-di-tert-butylbenzene-1,2-diol, 3,5-di-tert-butylpyrocatechol, 1,2-benzenediol, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl, 4,6-di-tert-butylpyrocatechol, unii-1328kn3f8b, 1,2-benzenediol, 3,5-di 1,1-dimethylethyl, pyrocatechol, 3,5-di-tert-butyl, 3,5-bis tert-butyl benzene-1,2-diol
PubChem CID 66099
IUPAC Name 3,5-ditert-butylbenzene-1,2-diol
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=C(C(=C1)O)O)C(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Di-tert-butylcatechol
Punto di fusione 95°C to 100°C
Colore Brown to White
Quantità 5 g
Beilstein 1370212
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 222.33
Percent Purity 99%
Forma fisica Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,5-Di-tert-butylcatechol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-1,2-Benzenediol