Learn More
3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10066183
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 134-96-3
Formula molecolare C9H10O4
Molecular Weight (g/mol) 182.18
Numero MDL MFCD00006943
InChI Key KCDXJAYRVLXPFO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo syringaldehyde, 3,5-dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyde, syringic aldehyde, syringylaldehyde, syringealdehyde, benzaldehyde, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy, gallaldehyde 3,5-dimethyl ether, 3,5-dimethoxy-4-hydroxybenzene carbonal, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy-benzaldehyde, springaldehyde
PubChem CID 8655
ChEBI CHEBI:67380
IUPAC Name 4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde
SMILES COC1=CC(C=O)=CC(OC)=C1O
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyde
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 110.0°C to 113.0°C
Colore Brown to Green-Yellow
Densità 1.0130g/mL
Punti di ebollizione 192.0°C to 193.0°C (14.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Quantità 100 g
Indice di Merck 15, 9145
Gravità specifica 1.013
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: very sparingly soluble in petr ether, soluble in alcohol, ether, chloroform, hot benzene, glacial acetic acid
Peso formulazione 182.18
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.