Learn More
3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 98%, Thermo Scientific Chemicals
26.20€ - 235.00€
Identificatori chimici
CAS | 134-96-3 |
---|---|
Formula molecolare | C9H10O4 |
Molecular Weight (g/mol) | 182.18 |
Numero MDL | MFCD00006943 |
InChI Key | KCDXJAYRVLXPFO-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | syringaldehyde, 3,5-dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyde, syringic aldehyde, syringylaldehyde, syringealdehyde, benzaldehyde, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy, gallaldehyde 3,5-dimethyl ether, 3,5-dimethoxy-4-hydroxybenzene carbonal, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy-benzaldehyde, springaldehyde |
PubChem CID | 8655 |
ChEBI | CHEBI:67380 |
IUPAC Name | 4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde |
SMILES | COC1=CC(C=O)=CC(OC)=C1O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10386730
|
Thermo Scientific Acros
132880050 |
5 g | Glass bottle |
26.20€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10031390
|
Thermo Scientific Acros
132880250 |
25 g | Glass bottle |
77.20€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10066183
|
Thermo Scientific Acros
132881000 |
100 g | Glass bottle |
235.00€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
134-96-3 | |
182.18 | |
KCDXJAYRVLXPFO-UHFFFAOYSA-N | |
8655 | |
4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde |
C9H10O4 | |
MFCD00006943 | |
syringaldehyde, 3,5-dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyde, syringic aldehyde, syringylaldehyde, syringealdehyde, benzaldehyde, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy, gallaldehyde 3,5-dimethyl ether, 3,5-dimethoxy-4-hydroxybenzene carbonal, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy-benzaldehyde, springaldehyde | |
CHEBI:67380 | |
COC1=CC(C=O)=CC(OC)=C1O |
Specifica
3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyde | |
97.5 | |
110.0°C to 113.0°C | |
1.0130g/mL | |
Authentic | |
C9H10O4 | |
15, 9145 | |
syringaldehyde, 3,5-dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyde, syringic aldehyde, syringylaldehyde, syringealdehyde, benzaldehyde, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy, gallaldehyde 3,5-dimethyl ether, 3,5-dimethoxy-4-hydroxybenzene carbonal, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy-benzaldehyde, springaldehyde | |
KCDXJAYRVLXPFO-UHFFFAOYSA-N | |
4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde | |
8655 | |
182.18 | |
Crystalline Powder |
134-96-3 | |
100.0 | |
Brown to Green-Yellow | |
192.0°C to 193.0°C (14.0 mmHg) | |
97.5% min. (GC) | |
MFCD00006943 | |
1.013 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: very sparingly soluble in petr ether, soluble in alcohol, ether, chloroform, hot benzene, glacial acetic acid | |
COC1=CC(C=O)=CC(OC)=C1O | |
182.18 | |
CHEBI:67380 | |
98% |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Harmful if swallowed.
GHS P Statement
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 205-167-5
- 3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyde
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.