Learn More
3-Amino-5-ethyl-1H-pyrazole, 97%, Thermo Scientific Chemicals
145.00€ - 484.00€
Identificatori chimici
CAS | 1904-24-1 |
---|---|
Formula molecolare | C5H9N3 |
Molecular Weight (g/mol) | 111.15 |
Numero MDL | MFCD08060982 |
InChI Key | AXDGPQLEVYSXNL-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | 3-ethyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-amino-3-ethyl-1h-pyrazole, 3-amino-5-ethylpyrazole, 3-amino-5-ethyl-1h-pyrazole, 5-ethyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 1h-pyrazol-3-amine, 5-ethyl, 5-ethyl-2h-pyrazol-3-amine, ethyl-5-aminopyrazole, 3-amino-5-ethypyrazole, 1h-pyrazol-5-amine, 3-ethyl |
PubChem CID | 21991095 |
IUPAC Name | 5-ethyl-1H-pyrazol-3-amine |
SMILES | CCC1=CC(N)=NN1 |
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
1904-24-1 | |
111.15 | |
AXDGPQLEVYSXNL-UHFFFAOYSA-N | |
21991095 | |
CCC1=CC(N)=NN1 |
C5H9N3 | |
MFCD08060982 | |
3-ethyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-amino-3-ethyl-1h-pyrazole, 3-amino-5-ethylpyrazole, 3-amino-5-ethyl-1h-pyrazole, 5-ethyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 1h-pyrazol-3-amine, 5-ethyl, 5-ethyl-2h-pyrazol-3-amine, ethyl-5-aminopyrazole, 3-amino-5-ethypyrazole, 1h-pyrazol-5-amine, 3-ethyl | |
5-ethyl-1H-pyrazol-3-amine |
Specifica
3-Amino-5-ethyl-1H-pyrazole | |
Authentic | |
Glass Bottle | |
MFCD08060982 | |
AXDGPQLEVYSXNL-UHFFFAOYSA-N | |
5-ethyl-1H-pyrazol-3-amine | |
21991095 | |
97% |
1904-24-1 | |
96% min. (GC) | |
C5H9N3 | |
3-ethyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-amino-3-ethyl-1h-pyrazole, 3-amino-5-ethylpyrazole, 3-amino-5-ethyl-1h-pyrazole, 5-ethyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 1h-pyrazol-3-amine, 5-ethyl, 5-ethyl-2h-pyrazol-3-amine, ethyl-5-aminopyrazole, 3-amino-5-ethypyrazole, 1h-pyrazol-5-amine, 3-ethyl | |
CCC1=CC(N)=NN1 | |
111.15 | |
111.15 |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
Causes serious eye irritation.
Causes skin irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
Wear face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minu
GHS Signal Word: Warning
- 3-Amino-5-ethyl-1H-pyrazole, 97%
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
RUO – Research Use Only