missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Aminobenzamide, 98%, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-3756767
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
3544-24-9
C7H8N2O
136.15
MFCD00007989
GSCPDZHWVNUUFI-UHFFFAOYSA-N
m-aminobenzamide, benzamide, 3-amino, 3-amino-benzamide, benzamide, m-amino, meta-aminobenzamide, 3-aba, 3-aminobenzimide, 3-amino benzamide, aniline-3-carboxamide, 3-aminobenzoic acid amide
1645
CHEBI:64042
3-aminobenzamide
NC(=O)C1=CC=CC(N)=C1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
3544-24-9
C7H8N2O
136.15
MFCD00007989
GSCPDZHWVNUUFI-UHFFFAOYSA-N
m-aminobenzamide, benzamide, 3-amino, 3-amino-benzamide, benzamide, m-amino, meta-aminobenzamide, 3-aba, 3-aminobenzimide, 3-amino benzamide, aniline-3-carboxamide, 3-aminobenzoic acid amide
1645
CHEBI:64042
3-aminobenzamide
NC(=O)C1=CC=CC(N)=C1

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 3-Aminobenzamide
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 111.0°C to 115.0°C
Colore Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare H2NC6H4CONH2
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 136.15
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Aminobenzamide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'