Learn More
3-Aminobenzenesulfonamide, 97+%
Codice prodotto. 11474907
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11474907
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B21857.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 98-18-0 | C6H8N2O2S | 172.202 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98-18-0
Formula molecolare C6H8N2O2S
Molecular Weight (g/mol) 172.202
Numero MDL MFCD00035781
InChI Key JPVKCHIPRSQDKL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo metanilamide, m-aminobenzenesulfonamide, benzenesulfonamide, 3-amino, m-sulfamoylaniline, 3-aminobenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, m-amino, m-aminobenzenesulphonamide, metaniilamide, 3-aminosulfonylaniline, 3-amino-benzenesulfonamide
PubChem CID 7377
IUPAC Name 3-aminobenzenesulfonamide
SMILES C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)N)N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Aminobenzenesulfonamide
Punto di fusione 139°C to 142°C
Quantità 25 g
Peso formulazione 172.21
Percent Purity ≥97%