Learn More
3-Aminobenzonitrile, 99%
Codice prodotto. 11431768
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 11431768
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13995.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2237-30-1 | C7H6N2 | 118.139 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2237-30-1
Formula molecolare C7H6N2
Molecular Weight (g/mol) 118.139
Numero MDL MFCD00007756
InChI Key NJXPYZHXZZCTNI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-cyanoaniline, m-aminobenzonitrile, m-cyanoaniline, 3-amino-benzonitrile, 3-aminobenzonitril, benzonitrile, m-amino, m-anthranilonitrile, benzonitrile, 3-amino, unii-15v3cw939x, 3-amino benzonitrile
PubChem CID 16702
IUPAC Name 3-aminobenzonitrile
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Aminobenzonitrile
Punto di fusione 51°C to 53°C
Punti di ebollizione 290°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Odore Almond-like
Quantità 10 g
Numero UN UN3439
Peso formulazione 118.14
Percent Purity 99%