Learn More
3-Aminopropyltrimethoxysilane, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10673532
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13822-56-5
Formula molecolare C6H17NO3Si
Molecular Weight (g/mol) 179.29
Numero MDL MFCD00008206
InChI Key SJECZPVISLOESU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-aminopropyltrimethoxysilane, 3-aminopropyl trimethoxysilane, 3-trimethoxysilyl-1-propanamine, 3-trimethoxysilyl propan-1-amine, 3-trimethoxysilyl propylamine, 1-propanamine, 3-trimethoxysilyl, silane sc 3900, n-trimethoxysilylpropyl amine, propylamine, 3-trimethoxysilyl, unii-7mry0c9sb6
PubChem CID 83756
IUPAC Name 3-trimethoxysilylpropan-1-amine
SMILES CO[Si](CCCN)(OC)OC
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Aminopropyltrimethoxysilane
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 1.0100g/mL
Punti di ebollizione 194.0°C
Punto d'infiammabilità 92°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare NH2(CH2)3Si(OCH3)3
Indice di rifrazione 1.4230 to 1.4250
Quantità 100 mL
Gravità specifica 1.01
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts with water.
Peso formulazione 179.29
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Aminopropyltrimethoxysilane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 3-Aminopropyltrimethoxysilane