Learn More
3-Bromobenzaldehyde diethyl acetal, 97%, Thermo Scientific™
17.29€ - 103.52€
Identificatori chimici
CAS 75148-49-1
Formula molecolare C11H15BrO2
Molecular Weight (g/mol) 259.14
Numero MDL MFCD01075697
InChI Key KDHRJLQXMOBXRV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromobenzaldehyde diethyl acetal, 1-bromo-3-diethoxymethyl benzene, 3-bromophenyl diethoxymethane, benzene, 1-bromo-3-diethoxymethyl, 3-bromo-alpha,alpha-diethoxytoluene, 3-bromobenzaldehydediethylacetal, pubchem5371, acmc-209ox6, 1-diethoxymethyl-3-bromobenzene, 1-bromo-3-diethoxymethyl-benzene
PubChem CID 2733543
IUPAC Name 1-bromo-3-(diethoxymethyl)benzene
SMILES CCOC(OCC)C1=CC=CC(Br)=C1
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11338296
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
L15514.06
5 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11348296
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
L15514.14
25 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11358296
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
L15514.22
100 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Identificatori chimici
75148-49-1
259.14
KDHRJLQXMOBXRV-UHFFFAOYSA-N
2733543
CCOC(OCC)C1=CC=CC(Br)=C1
C11H15BrO2
MFCD01075697
3-bromobenzaldehyde diethyl acetal, 1-bromo-3-diethoxymethyl benzene, 3-bromophenyl diethoxymethane, benzene, 1-bromo-3-diethoxymethyl, 3-bromo-alpha,alpha-diethoxytoluene, 3-bromobenzaldehydediethylacetal, pubchem5371, acmc-209ox6, 1-diethoxymethyl-3-bromobenzene, 1-bromo-3-diethoxymethyl-benzene
1-bromo-3-(diethoxymethyl)benzene
Specifica
3-Bromobenzaldehyde diethyl acetal
1.271
104°C (219°F)
1.514
6392356
KDHRJLQXMOBXRV-UHFFFAOYSA-N
1-bromo-3-(diethoxymethyl)benzene
2733543
97%
75148-49-1
88°C to 91°C (0.8 mmHg)
C11H15BrO2
MFCD01075697
3-bromobenzaldehyde diethyl acetal, 1-bromo-3-diethoxymethyl benzene, 3-bromophenyl diethoxymethane, benzene, 1-bromo-3-diethoxymethyl, 3-bromo-alpha,alpha-diethoxytoluene, 3-bromobenzaldehydediethylacetal, pubchem5371, acmc-209ox6, 1-diethoxymethyl-3-bromobenzene, 1-bromo-3-diethoxymethyl-benzene
CCOC(OCC)C1=CC=CC(Br)=C1
259.14
259.14
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures