Learn More
3-Bromochlorobenzene, 99%, Thermo Scientific Chemicals
26.33€ - 70.85€
Identificatori chimici
CAS | 108-37-2 |
---|---|
Formula molecolare | C6H4BrCl |
Molecular Weight (g/mol) | 191.45 |
Numero MDL | MFCD00000568 |
InChI Key | JRGGUPZKKTVKOV-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | 3-bromochlorobenzene, m-bromochlorobenzene, 3-chlorobromobenzene, benzene, 1-bromo-3-chloro, m-chlorobromobenzene, 1-chloro-3-bromobenzene, 3-chlorophenyl bromide, m-chlorophenyl bromide, m-bromophenyl chloride, 3-bromo-1-chlorobenzene |
PubChem CID | 7928 |
IUPAC Name | 1-bromo-3-chlorobenzene |
SMILES | ClC1=CC=CC(Br)=C1 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10766561
|
Thermo Scientific Acros
154200250 |
25 mL | Glass bottle |
26.33€
25mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10225580
|
Thermo Scientific Acros
154201000 |
100 mL | Glass bottle |
70.85€
100mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
108-37-2 | |
191.45 | |
JRGGUPZKKTVKOV-UHFFFAOYSA-N | |
7928 | |
ClC1=CC=CC(Br)=C1 |
C6H4BrCl | |
MFCD00000568 | |
3-bromochlorobenzene, m-bromochlorobenzene, 3-chlorobromobenzene, benzene, 1-bromo-3-chloro, m-chlorobromobenzene, 1-chloro-3-bromobenzene, 3-chlorophenyl bromide, m-chlorophenyl bromide, m-bromophenyl chloride, 3-bromo-1-chlorobenzene | |
1-bromo-3-chlorobenzene |
Specifica
3-Bromochlorobenzene | |
99% | |
98.5 | |
100.0 | |
195.0°C to 197.0°C | |
Liquid | |
98.5% min. (GC) | |
C6H4BrCl | |
MFCD00000568 | |
3-bromochlorobenzene, m-bromochlorobenzene, 3-chlorobromobenzene, benzene, 1-bromo-3-chloro, m-chlorobromobenzene, 1-chloro-3-bromobenzene, 3-chlorophenyl bromide, m-chlorophenyl bromide, m-bromophenyl chloride, 3-bromo-1-chlorobenzene | |
JRGGUPZKKTVKOV-UHFFFAOYSA-N | |
1-bromo-3-chlorobenzene | |
7928 | |
99% |
-21.5°C | |
108-37-2 | |
Colorless to Yellow | |
1.6300g/mL | |
Authentic | |
1.5760 to 1.5780 | |
1.63 | |
BrC6H4Cl | |
05, 209 | |
Solubility in water: insoluble | |
ClC1=CC=CC(Br)=C1 | |
191.45 | |
191.45 |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 203-575-8
missing translation for 'rtecsNumber' : CY9005000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 3-Bromochlorobenzene
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.