Learn More
3-Bromocyclohexene, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10029540
Click to view available options
Quantità:
10 mL
50 mL
250 mL
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1521-51-3
Formula molecolare C6H9Br
Molecular Weight (g/mol) 161.04
Numero MDL MFCD00013775
InChI Key AJKDUJRRWLQXHM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromocyclohex-1-ene, cyclohexene, 3-bromo, 1-bromo-2-cyclohexene, 3-bromo-1-cyclohexene, 1,2,3,4-tetrahydrobromobenzene, 3-bromo-cyclohexene, 2-cyclohexenyl bromide, 2-cyclohexen-1-yl bromide, 3-bromo cyclohexene, 3-bromanylcyclohexene
PubChem CID 137057
IUPAC Name 3-bromocyclohexene
SMILES C1CC=CC(C1)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromocyclohexene
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Colore White
Densità 1.3800g/mL
Punti di ebollizione 64.0°C to 65.0°C (15.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 54°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.5280 to 1.5320
Quantità 50 mL
Gravità specifica 1.38
Peso formulazione 161.04
Percent Purity 95%
Forma fisica Solid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Bromocyclohexene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.