Learn More
3-Bromopropylboronic acid pinacol ester, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15403977
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Used as primary and secondary intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Used as primary and secondary intermediate for pharmaceutical.
Solubility
Not miscible or difficult to mix with water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 124215-44-7
Formula molecolare C9H18BBrO2
Molecular Weight (g/mol) 248.96
Numero MDL MFCD10567053
InChI Key CHQXFJUKMDJWHO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-3-bromopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-bromopropylboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane,2-3-bromopropyl-4,4,5,5-tetramethyl, acmc-1c5j4, 3-bromopropylboronic acid, pinacol ester, 2-3-bromopropyl-4?4?5?5-tetramethyl-1?3?2-dioxaborolane
PubChem CID 14836669
IUPAC Name 2-(3-bromopropyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES CC1(C)OB(CCCBr)OC1(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromopropylboronic acid pinacol ester
Densità 1.177
Punti di ebollizione 61°C to 64°C (0.35 mmHg)
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Not miscible or difficult to mix with water.
Peso formulazione 248.96
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Bromopropylboronic acid pinacol ester
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 2-(3-bromopropyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane