Learn More
3-Buten-2-ol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
29.60€ - 95.30€
Identificatori chimici
CAS | 598-32-3 |
---|---|
Formula molecolare | C4H8O |
Molecular Weight (g/mol) | 72.11 |
Numero MDL | MFCD00004543 |
InChI Key | MKUWVMRNQOOSAT-UHFFFAOYNA-N |
Sinonimo | 3-buten-2-ol, 1-buten-3-ol, methyl vinylcarbinol, 3-butene-2-ol, 3-hydroxy-1-butene, propenol, 1-methyl, methyl vinyl carbinol, 1-methyl-2-propenol, 2-methyl-2-propenol, 1-methylallyl alcohol |
PubChem CID | 11716 |
IUPAC Name | but-3-en-2-ol |
SMILES | CC(O)C=C |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10107193
|
Thermo Scientific Acros
387070050 |
5 mL | Glass bottle |
29.60€
5mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10260223
|
Thermo Scientific Acros
387070250 |
25 mL | Glass bottle |
95.30€
25mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
598-32-3 | |
72.11 | |
MKUWVMRNQOOSAT-UHFFFAOYNA-N | |
11716 | |
CC(O)C=C |
C4H8O | |
MFCD00004543 | |
3-buten-2-ol, 1-buten-3-ol, methyl vinylcarbinol, 3-butene-2-ol, 3-hydroxy-1-butene, propenol, 1-methyl, methyl vinyl carbinol, 1-methyl-2-propenol, 2-methyl-2-propenol, 1-methylallyl alcohol | |
but-3-en-2-ol |
Specifica
3-Buten-2-ol | |
96.0 | |
-100.0°C | |
0.8300g/mL | |
16°C | |
96% min. (GC) | |
H2C=CHCH(OH)CH3 | |
MFCD00004543 | |
3-buten-2-ol, 1-buten-3-ol, methyl vinylcarbinol, 3-butene-2-ol, 3-hydroxy-1-butene, propenol, 1-methyl, methyl vinyl carbinol, 1-methyl-2-propenol, 2-methyl-2-propenol, 1-methylallyl alcohol | |
MKUWVMRNQOOSAT-UHFFFAOYNA-N | |
but-3-en-2-ol | |
11716 | |
97% |
598-32-3 | |
100.0 | |
Colorless | |
96.0°C to 98.0°C | |
Authentic | |
C4H8O | |
1.4130 to 1.4150 | |
0.83 | |
Solubility in water: soluble | |
CC(O)C=C | |
72.11 | |
72.11 | |
Liquid |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Highly flammable liquid and vapor.
Harmful if inhaled.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing.
Rin
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 209-929-8
- 3-Buten-2-ol
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H332-Nocivo se inalato.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
RUO – Research Use Only