Learn More
3-Chlorobenzyl chloride, 97%
Codice prodotto. 11478873
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11478873
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11041.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 620-20-2 | C7H6Cl2 | 161.025 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 620-20-2
Formula molecolare C7H6Cl2
Molecular Weight (g/mol) 161.025
Numero MDL MFCD00000905
InChI Key DDGRAFHHXYIQQR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-chlorobenzyl chloride, 1-chloro-3-chloromethyl benzene, alpha,3-dichlorotoluene, m-chlorobenzyl chloride, benzene, 1-chloro-3-chloromethyl, 3-chlorobenzylchloride, m-chlorbenzyl chloride, 1-chloro-3-chloromethyl-benzene, toluene, m,.alpha.-dichloro, m,.alpha.-dichlorotoluene
PubChem CID 12103
IUPAC Name 1-chloro-3-(chloromethyl)benzene
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)CCl
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chlorobenzyl chloride
Densità 1.27
Punti di ebollizione 215°C to 216°C
Punto d'infiammabilità 98°C (208°F)
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.556
Quantità 25 g
Numero UN UN2235
Beilstein 742266
Peso formulazione 161.03
Percent Purity 97%