Learn More
3-Chloropropionyl chloride, 97%
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
Descrizione
3-Chlorpropionyl chloride can be used in the production process of pharma ingredients.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-Chlorpropionyl chloride can be used in the production process of pharma ingredients.
Solubility
Reacts violently with water.
Notes
Moisture sensitive. Store away from oxidizing agents, water/ mois
3-Chlorpropionyl chloride can be used in the production process of pharma ingredients.
Solubility
Reacts violently with water.
Notes
Moisture sensitive. Store away from oxidizing agents, water/ mois
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Chloropropionyl chloride |
| CAS | 625-36-5 |
| Punto di fusione | -32°C |
| Densità | 1.325 |
| Punti di ebollizione | 143°C to 145°C |
| Punto d'infiammabilità | 59°C (138°F) |
| Formula molecolare | C3H4Cl2O |
| Formula lineare | ClCH2CH2COCl |
| Indice di rifrazione | 1.457 |
| Numero MDL | MFCD00000747 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H330-Letale se inalato.
- EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.