Learn More
3-Cyclopentylpropionic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10581652
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 140-77-2
Formula molecolare C8H14O2
Molecular Weight (g/mol) 142.20
Numero MDL MFCD00001392
InChI Key ZRPLANDPDWYOMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-cyclopentylpropionic acid, cyclopentanepropanoic acid, cyclopentanepropionic acid, 3-cylcopentylpropanoic acid, cyclopentylpropionic acid, propionic acid, 3-cyclopentyl, 3-cyclopentyl-propionic acid, cypionic acid, 3-cyclopentylpropionicacid, cipionate
PubChem CID 8818
ChEBI CHEBI:50899
IUPAC Name 3-cyclopentylpropanoic acid
SMILES OC(=O)CCC1CCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Cyclopentylpropionic acid
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9900g/mL
Punti di ebollizione 130.0°C to 132.0°C (12.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 46°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare C5H9CH2CH2CO2H
Indice di rifrazione 1.4560 to 1.4580
Quantità 5 g
Gravità specifica 0.99
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 142.2
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid