Learn More
Scientific Industries 3-D Orbital Shaker Attachment
The 3-D Orbital Shaker Attachment for the Roto-Shake Genie or for the Enviro-Genie provides gentle yet thorough mixing of dishes, flasks, beakers and open containers.
358.00€
Specifica
Capacità portata carico (sistema metrico) | 1 kg |
---|---|
Angolo di inclinazione | 5° |
Rotazione | 360° |
Capacità | Dishes, flasks, beakers, and open containers |
Product Type | 3-D Orbital Shaker Attachment |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10073682
|
Scientific Industries
SI-1150 |
Roto-Shake Genie |
358.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10093752
|
Scientific Industries
SI-1250 |
Enviro-Genie |
358.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- 3-D Orbital Shaker Attachment provides gentle yet thorough mixing of dishes, flasks, beakers and open containers
- Moves at a 5° angle through a 360° rotation, providing a combination of vertical and horizontal motions
- Ideal for applications such as gel and blot staining/blocking, sample washing, polymer resin preparation, and more
- For use with the Roto-Shake Genie or the Enviro-Genie
Specifica
1 kg | |
360° | |
3-D Orbital Shaker Attachment | |
1.4 kg | |
Gel and blot staining/blocking, sample washing, polymer resin preparation, and more | |
1 Ea. |
5° | |
Dishes, flasks, beakers, and open containers | |
3 lb. | |
Black | |
3-D Orbital Attachment, Non-skid Mat |